2-Amino-6-chloro-4-methylbenzothiazole 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR903958-1G OR903958-250MG
APOSOR903958-1GEA 5130 DKK
APOSOR903958-1G APOSOR903958-250MG
2-Amino-6-chloro-4-methylbenzothiazole 95%
2-Amino-6-chloro-4-methylbenzothiazole
Formel: C₈H₇ClN₂S
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
CAS-nummer: 38338-21-5