1-Methyl-5-phenyl-1H-imidazol-2-ylamine 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR903941-1G OR903941-250MG
APOSOR903941-1GEA 6490 DKK
APOSOR903941-1G APOSOR903941-250MG
1-Methyl-5-phenyl-1H-imidazol-2-ylamine 95%
1-Methyl-5-phenyl-1H-imidazol-2-ylamine
Formel: C₁₀H₁₁N₃
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD05668690
CAS-nummer: 787586-80-5