2-Morpholinopyrimidin-4-ol 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR903939-1G OR903939-250MG
APOSOR903939-1GEA 535 DKK
APOSOR903939-1G APOSOR903939-250MG
2-Morpholinopyrimidin-4-ol 95%
2-Morpholinopyrimidin-4-ol
Formel: C₈H₁₁N₃O₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00234443
CAS-nummer: 19810-79-8