3-Phenylpyridin-2-amine 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR903930-1G
OR903930-250MG
APOSOR903930-1GEA
6180
DKK
APOSOR903930-1G
APOSOR903930-250MG
3-Phenylpyridin-2-amine 95%
3-Phenylpyridin-2-amine
Formel:
C11H10N2 Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD04114119 CAS-nummer: 87109-10-2 |