(1-Ethyl-4-piperidinyl)methanol 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR903901-1G OR903901-5G
APOSOR903901-1GEA 404 DKK
APOSOR903901-1G APOSOR903901-5G
(1-Ethyl-4-piperidinyl)methanol 95%
(1-Ethyl-4-piperidinyl)methanol
Formel: C₈H₁₇NO
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD08059823
CAS-nummer: 90226-87-2