Methyl-2-aminobenzo[d]thiazole-7-carboxylate 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR903880-1G OR903880-5G
APOSOR903880-1GEA 731 DKK
APOSOR903880-1G APOSOR903880-5G
Methyl-2-aminobenzo[d]thiazole-7-carboxylate 98%
Methyl-2-aminobenzo[d]thiazole-7-carboxylate
Formel: C₉H₈N₂O₂S
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD09263762
CAS-nummer: 209459-11-0