3-Methoxy-4-nitrophenol 96%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR903872-1G OR903872-5G
APOSOR903872-1GEA 183 DKK
APOSOR903872-1G APOSOR903872-5G
3-Methoxy-4-nitrophenol 96%
3-Methoxy-4-nitrophenol
Formel: C7H7NO4
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD11840329
CAS-nummer: 16292-95-8