2-Hydroxy-4-methylbenzonitrile 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR903861-1G OR903861-5G
APOSOR903861-1GEA 183 DKK
APOSOR903861-1G APOSOR903861-5G
2-Hydroxy-4-methylbenzonitrile 98%
2-Hydroxy-4-methylbenzonitrile
Formel: C₈H₇NO
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD02261941
CAS-nummer: 18495-14-2