6-Chloro-N,N-dimethylpyrimidin-4-amine 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR903838-1G OR903838-250MG
APOSOR903838-1GEA 404 DKK
APOSOR903838-1G APOSOR903838-250MG
6-Chloro-N,N-dimethylpyrimidin-4-amine 95%
6-Chloro-N,N-dimethylpyrimidin-4-amine
Formel: C₆H₈ClN₃
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD09756954
CAS-nummer: 31058-83-0