3,5-Dichloro-4-methylaniline 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR903818-10G OR903818-25G OR903818-5G
APOSOR903818-10GEA 1130 DKK
APOSOR903818-10G APOSOR903818-25G APOSOR903818-5G
3,5-Dichloro-4-methylaniline 98%
3,5-Dichloro-4-methylaniline
Formel: C7H7Cl2N
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00266300
CAS-nummer: 54730-35-7