(S)-2-Hydroxy-4-phenylbutyric acid 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR903813-10G OR903813-1G OR903813-5G
APOSOR903813-10GEA 1300 DKK
APOSOR903813-10G APOSOR903813-1G APOSOR903813-5G
(S)-2-Hydroxy-4-phenylbutyric acid 95%
(S)-2-Hydroxy-4-phenylbutyric acid
Formel: C₁₀H₁₂O₃
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD06656492
CAS-nummer: 115016-95-0