2-Amino-6-bromopyrazine 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: 6-Bromopyrazin-2-amine
OR903808-1G OR903808-5G
APOSOR903808-1GEA 644 DKK
APOSOR903808-1G APOSOR903808-5G
2-Amino-6-bromopyrazine 98%
2-Amino-6-bromopyrazine
Formel: C₄H₄BrN₃
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD10697806
CAS-nummer: 54237-53-5