4-Bromo-5-methylpyrimidine 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR903778-1G OR903778-5G OR903778-25G
APOSOR903778-1GEA 828 DKK
APOSOR903778-1G APOSOR903778-5G APOSOR903778-25G
4-Bromo-5-methylpyrimidine 95%
4-Bromo-5-methylpyrimidine
Formel: C₅H₅BrN₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
CAS-nummer: 1257851-33-4