3-Chloro-5-methoxypyridazine
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR903747-1G OR903747-25G OR903747-5G
APOSOR903747-1GEA 698 DKK
APOSOR903747-1G APOSOR903747-25G APOSOR903747-5G
3-Chloro-5-methoxypyridazine
3-Chloro-5-methoxypyridazine
Formel: C5H5ClN2O
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD08236839
CAS-nummer: 123696-02-6