4-Chlorobenzyl isocyanide 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR903740-100MG OR903740-1G OR903740-250MG
APOSOR903740-100MGEA 1260 DKK
APOSOR903740-100MG APOSOR903740-1G APOSOR903740-250MG
4-Chlorobenzyl isocyanide 95%
4-Chlorobenzyl isocyanide
Formel: C₈H₆ClN
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
CAS-nummer: 39546-47-9