Ethyl-5-chloro-1-methyl-1H-pyrazole-3-carboxylate 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR903729-1G OR903729-250MG
APOSOR903729-1GEA 3520 DKK
APOSOR903729-1G APOSOR903729-250MG
Ethyl-5-chloro-1-methyl-1H-pyrazole-3-carboxylate 95%
Ethyl-5-chloro-1-methyl-1H-pyrazole-3-carboxylate
Formel: C₇H₉ClN₂O₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD10699191
CAS-nummer: 1172229-72-9