3-Methoxy-2-nitropyridin 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR9037-100G OR9037-25G
APOSOR9037-100GEA 251 DKK
APOSOR9037-100G APOSOR9037-25G
3-Methoxy-2-nitropyridin 98%
3-Methoxy-2-nitropyridine
Formel: C₆H₆N₂O₃
Smeltepunkt: 73…76 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00222276
CAS-nummer: 20265-37-6