2-Amino-5-chloro-3-methoxypyrazine 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR903695-1G OR903695-250MG
APOSOR903695-1GEA 709 DKK
APOSOR903695-1G APOSOR903695-250MG
2-Amino-5-chloro-3-methoxypyrazine 95%
2-Amino-5-chloro-3-methoxypyrazine
Formel: C₅H₆ClN₃O
Molekylvægt: 159.58 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD11520878
CAS-nummer: 874-31-7