cis-1,2-Cyclohexandicarboxylsyre 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: cis-Cyclohexane-1,2-dicarboxylic acid
OR903673-100G OR903673-1KG OR903673-500G
APOSOR903673-100GEA 349 DKK
APOSOR903673-100G APOSOR903673-1KG APOSOR903673-500G
cis-1,2-Cyclohexandicarboxylsyre 98%
cis-1,2-Cyclohexandicarboxylsyre
Formel: C₈H₁₂O₄
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00064949
CAS-nummer: 610-09-3