7-Chloro-3,4-dihydroquinolin-2(1H)-one 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR903655-1G OR903655-250MG
APOSOR903655-1GEA 1660 DKK
APOSOR903655-1G APOSOR903655-250MG
7-Chloro-3,4-dihydroquinolin-2(1H)-one 95%
7-Chloro-3,4-dihydroquinolin-2(1H)-one
Formel: C₉H₈ClNO
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD09033162
CAS-nummer: 14548-50-6