6-Ethoxypyridazin-3-amine 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR903647-1G OR903647-5G
APOSOR903647-1GEA 183 DKK
APOSOR903647-1G APOSOR903647-5G
6-Ethoxypyridazin-3-amine 98%
6-Ethoxypyridazin-3-amine
Formel: C₆H₉N₃O
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD08460377
CAS-nummer: 39614-78-3