5-Aminoimidazo[1,2-a]pyridine 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR903639-1G OR903639-250MG OR903639-5G
APOSOR903639-1GEA 0 DKK
APOSOR903639-1G APOSOR903639-250MG APOSOR903639-5G
5-Aminoimidazo[1,2-a]pyridine 95%
5-Aminoimidazo[1,2-a]pyridine
Formel: C₇H₇N₃
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD05863377
CAS-nummer: 66358-23-4