1,8-Dihydroxynaphthalen 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR903626-10G OR903626-25G OR903626-1G OR903626-5G
APOSOR903626-10GEA 1370 DKK
APOSOR903626-10G APOSOR903626-25G APOSOR903626-1G APOSOR903626-5G
1,8-Dihydroxynaphthalen 97%
1,8-Dihydroxynaphthalen
Formel: C₁₀H₈O₂
Smeltepunkt: 137…143 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00042701
CAS-nummer: 569-42-6