2-Amino-5-nitrobenzonitril 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 2-Cyano-4-nitroaniline, 5-Nitroanthranilonitrile
OR903618-100G OR903618-25G
APOSOR903618-100GEA 186 DKK
APOSOR903618-100G APOSOR903618-25G
2-Amino-5-nitrobenzonitril 97%
2-Amino-5-nitrobenzonitril
Formel: C₇H₅N₃O₂
Smeltepunkt: 200…207 °C
Flammepunkt: 234 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00007362
CAS-nummer: 17420-30-3