5-Bromo-4-methylpyrimidine 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR903546-1G OR903546-5G
APOSOR903546-1GEA 447 DKK
APOSOR903546-1G APOSOR903546-5G
5-Bromo-4-methylpyrimidine 98%
5-Bromo-4-methylpyrimidine
Formel: C₅H₅BrN₂
Molekylvægt: 173.0100 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD10000597
CAS-nummer: 1439-09-4