7-Bromoquinoline-2-carboxylic acid 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR903527-1G OR903527-250MG OR903527-5G
APOSOR903527-1GEA 665 DKK
APOSOR903527-1G APOSOR903527-250MG APOSOR903527-5G
7-Bromoquinoline-2-carboxylic acid 97%
7-Bromoquinoline-2-carboxylic acid
Formel: C₁₀H₆BrNO₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD11108693
CAS-nummer: 1057217-63-6