Imidazo[1,5-a]pyridine-6-carboxylic acid 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR903526-1G OR903526-250MG
APOSOR903526-1GEA 3400 DKK
APOSOR903526-1G APOSOR903526-250MG
Imidazo[1,5-a]pyridine-6-carboxylic acid 98%
Imidazo[1,5-a]pyridine-6-carboxylic acid
Formel: C₈H₆N₂O₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD11042992
CAS-nummer: 256935-76-9