2-Hydroxy-6-methylbenzonitrile 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR903520-1G OR903520-5G
APOSOR903520-1GEA 491 DKK
APOSOR903520-1G APOSOR903520-5G
2-Hydroxy-6-methylbenzonitrile 97%
2-Hydroxy-6-methylbenzonitrile
Formel: C₈H₇NO
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD02261940
CAS-nummer: 73289-66-4