5-Acetylpyridin-2(1H)-one 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 2-Hydroxy-5-acetylpyridine
OR903475-1G OR903475-5G
APOSOR903475-1GEA 426 DKK
APOSOR903475-1G APOSOR903475-5G
5-Acetylpyridin-2(1H)-one 97%
5-Acetylpyridin-2(1H)-one
Formel: C₇H₇NO₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD10697705
CAS-nummer: 1124-29-4