3-Chloro-6-(methylsulphonyl)pyridazine 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR903459-1G OR903459-250MG
APOSOR903459-1GEA 1870 DKK
APOSOR903459-1G APOSOR903459-250MG
3-Chloro-6-(methylsulphonyl)pyridazine 95%
3-Chloro-6-(methylsulphonyl)pyridazine
Formel: C5H5ClN2O2S
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD03931474
CAS-nummer: 7145-62-2