4-Chloro-2-(methylsulphanyl)pyridine 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR903450-1G OR903450-250MG
APOSOR903450-1GEA 3120 DKK
APOSOR903450-1G APOSOR903450-250MG
4-Chloro-2-(methylsulphanyl)pyridine 98%
4-Chloro-2-(methylsulphanyl)pyridine
Formel: C₆H₆ClNS
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD11109868
CAS-nummer: 334542-44-8