2-Amino-4-bromo-6-methylpyrimidine 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR903436-1G OR903436-5G
APOSOR903436-1GEA 2030 DKK
APOSOR903436-1G APOSOR903436-5G
2-Amino-4-bromo-6-methylpyrimidine 98%
2-Amino-4-bromo-6-methylpyrimidine
Formel: C₅H₆BrN₃
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD11109799
CAS-nummer: 5734-71-4