2,6-Dimethyl-2,5-heptadien-4-one 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR903430-100G OR903430-25G OR903430-5G
APOSOR903430-100GEA 1910 DKK
APOSOR903430-100G APOSOR903430-25G APOSOR903430-5G
2,6-Dimethyl-2,5-heptadien-4-one 98%
2,6-Dimethyl-2,5-heptadien-4-one
Formel: C₉H₁₄O
Molekylvægt: 138.2069 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00008901
CAS-nummer: 504-20-1