6-Chloropyrido[3,4-d]pyrimidin-4(3H)-one 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR903355-1G OR903355-250MG
APOSOR903355-1GEA 430 DKK
APOSOR903355-1G APOSOR903355-250MG
6-Chloropyrido[3,4-d]pyrimidin-4(3H)-one 98%
6-Chloropyrido[3,4-d]pyrimidin-4(3H)-one
Formel: C₇H₄ClN₃O
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD11044635
CAS-nummer: 171178-47-5