Ethyl-6-chloro-3-pyridazinecarboxylate 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR903332-1G OR903332-5G
APOSOR903332-1GEA 0 DKK
APOSOR903332-1G APOSOR903332-5G
Ethyl-6-chloro-3-pyridazinecarboxylate 98%
Ethyl-6-chloro-3-pyridazinecarboxylate
Formel: C₇H₇ClN₂O₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD09908168
CAS-nummer: 75680-92-1