5-Methyl-1H-indole-2-carboxylic acid 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR903329-25G OR903329-5G
APOSOR903329-25GEA 2380 DKK
APOSOR903329-25G APOSOR903329-5G
5-Methyl-1H-indole-2-carboxylic acid 97%
5-Methyl-1H-indole-2-carboxylic acid
Formel: C10H9NO2
Molekylvægt: 175.19 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00047166
CAS-nummer: 10241-97-1