5-Bromoimidazo[1,2-a]pyrazine 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR903328-1G OR903328-250MG
APOSOR903328-1GEA 1180 DKK
APOSOR903328-1G APOSOR903328-250MG
5-Bromoimidazo[1,2-a]pyrazine 95%
5-Bromoimidazo[1,2-a]pyrazine
Formel: C₆H₄BrN₃
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD08460076
CAS-nummer: 87597-26-0