Quinoxalin-5-ol 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR903311-1G OR903311-5G
APOSOR903311-1GEA 0 DKK
APOSOR903311-1G APOSOR903311-5G
Quinoxalin-5-ol 98%
Quinoxalin-5-ol
Formel: C8H6N2O
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00972004
CAS-nummer: 17056-99-4