3-Ethoxy-2-nitropyridin 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR9033-25G OR9033-5G
APOSOR9033-25GEA 0 DKK
APOSOR9033-25G APOSOR9033-5G
3-Ethoxy-2-nitropyridin 98%
3-Ethoxy-2-nitropyridine
Formel: C₇H₈N₂O₃
Kogepunkt: 156…158 °C/15mmHg
Smeltepunkt: 28…32 °C
Flammepunkt: >100 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00006257
CAS-nummer: 74037-50-6