2-Bromo-5-methylpyrimidine 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR903299-1G OR903299-5G
APOSOR903299-1GEA 2030 DKK
APOSOR903299-1G APOSOR903299-5G
2-Bromo-5-methylpyrimidine 98%
2-Bromo-5-methylpyrimidine
Formel: C₅H₅BrN₂
Molekylvægt: 173.01 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD09753737
CAS-nummer: 150010-20-1