2-Bromo-5-methylpyrimidine 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR903299-1G
OR903299-5G
APOSOR903299-1GEA
2030
DKK
APOSOR903299-1G
APOSOR903299-5G
2-Bromo-5-methylpyrimidine 98%
2-Bromo-5-methylpyrimidine
Formel:
C₅H₅BrN₂ Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD09753737 CAS-nummer: 150010-20-1 |