2,3-Dihydrobenzo[b][1,4]dioxin-5-ol 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR903269-10G OR903269-1G OR903269-5G
APOSOR903269-10GEA 2160 DKK
APOSOR903269-10G APOSOR903269-1G APOSOR903269-5G
2,3-Dihydrobenzo[b][1,4]dioxin-5-ol 95%
2,3-Dihydrobenzo[b][1,4]dioxin-5-ol
Formel: C₈H₈O₃
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD02103729
CAS-nummer: 10288-36-5