2-Chloro-5-isopropylpyrimidine 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR903243-1G
OR903243-250MG
APOSOR903243-1GEA
3820
DKK
APOSOR903243-1G
APOSOR903243-250MG
2-Chloro-5-isopropylpyrimidine 95%
2-Chloro-5-isopropylpyrimidine
Formel:
C₇H₉ClN₂ Molekylvægt: 156.6100 g/mol Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD11109833 CAS-nummer: 596114-50-0 |