4,6-Dimethyl-3-nitropyridine 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR9032-10G OR9032-1G OR9032-250MG
APOSOR9032-10GEA 5350 DKK
APOSOR9032-10G APOSOR9032-1G APOSOR9032-250MG
4,6-Dimethyl-3-nitropyridine 97%
4,6-Dimethyl-3-nitropyridine
Formel: C₇H₈N₂O₂
Kogepunkt: 116…118 °C/0,9mmHg
Smeltepunkt: 20…21 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD05982051
CAS-nummer: 1074-99-3