3,4-Xylylacetic acid 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR903130-1G OR903130-5G
APOSOR903130-1GEA 162 DKK
APOSOR903130-1G APOSOR903130-5G
3,4-Xylylacetic acid 95%
3,4-Xylylacetic acid
Formel: C₁₀H₁₂O₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD02664684
CAS-nummer: 17283-16-8