3-(3-Hydroxyphenyl)propionsyre 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR903114-1G OR903114-25G OR903114-5G
APOSOR903114-1GEA 183 DKK
APOSOR903114-1G APOSOR903114-25G APOSOR903114-5G
3-(3-Hydroxyphenyl)propionsyre 97%
3-(3-Hydroxyphenyl)propionsyre
Formel: C₉H₁₀O₃
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00016554
CAS-nummer: 621-54-5