2-Amino-4-ethyl-5-methylthiophene-3-carbonitrile 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR903049-1G OR903049-250MG
APOSOR903049-1GEA 5130 DKK
APOSOR903049-1G APOSOR903049-250MG
2-Amino-4-ethyl-5-methylthiophene-3-carbonitrile 95%
2-Amino-4-ethyl-5-methylthiophene-3-carbonitrile
Formel: C₈H₁₀N₂S
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD01114970
CAS-nummer: 4651-92-7