4,6-Dimethyl-3-hydroxypyridine 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR9030-250MG OR9030-1G
APOSOR9030-250MGEA 1970 DKK
APOSOR9030-250MG APOSOR9030-1G
4,6-Dimethyl-3-hydroxypyridine 97%
4,6-Dimethyl-3-hydroxypyridine
Formel: C₇H₉NO
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD08272851
CAS-nummer: 27296-77-1