(3-Nitrophenyl)acetonitril 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR902997-100G OR902997-25G OR902997-5G
APOSOR902997-100GEA 0 DKK
APOSOR902997-100G APOSOR902997-25G APOSOR902997-5G
(3-Nitrophenyl)acetonitril 97%
(3-Nitrophenyl)acetonitril
Formel: C₈H₆N₂O₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00041249
CAS-nummer: 621-50-1