2-(4-Methylphenyl)pyrrolidine 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR902962-10G OR902962-1G OR902962-5G
APOSOR902962-10GEA 2460 DKK
APOSOR902962-10G APOSOR902962-1G APOSOR902962-5G
2-(4-Methylphenyl)pyrrolidine 98%
2-(4-Methylphenyl)pyrrolidine
Formel: C₁₁H₁₅N
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD02663452
CAS-nummer: 62506-76-7